24-4580
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
SAJ special grade, 99.5-101.0%
Sinonimo/i:
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
99.5-101.0%
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
pH
8.0-10.0 (25 °C, 211 g/L)
Punto di fusione
70 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?