19-1020
Manganese(II) sulfate hydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Manganous(II) sulfate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2