19-0220
Cloruro di magnesio
CP
Sinonimo/i:
Magnogene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
flakes
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
714 °C (lit.)
Densità
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1