19-0200
Cloruro di magnesio
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1