18-1400
Lithium carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
9.0-11.0 (1 g/L)
Punto di fusione
618 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves