774251
Ethylene sulfite
≥99.0%
Sinonimo/i:
1,3,2-Dioxathiolan-2-oxide, Cyclic ethylene sulfite, ES, Glycol sulfite
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
P. ebollizione
159.1 °C (lit.)
Densità
1.426 g/mL at 25 °C (lit.)
1.433 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
O=S1OCCO1
InChI
1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.