15-0170
Indigo carmine
SAJ first grade, ≥90.0%
Sinonimo/i:
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥90.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1