09-1880
Ethyl formate
SAJ special grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Formic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥97.0%
Temp. autoaccensione
851 °F
Limite di esplosione
16 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. eboll.
52-54 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves