Documenti fondamentali
07-1470
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
JIS special grade
Sinonimo/i:
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Br2ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.35
Beilstein:
2094249
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
JIS special grade
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exploding BombExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Post-column derivatization of vitamin B6 using 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide.
T Kawamoto et al.
Journal of chromatography, 267(2), 414-419 (1983-09-16)
C L Garganta et al.
Analytical biochemistry, 240(2), 177-184 (1996-09-05)
Lipoic acid is a coenzyme for pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, branched chain-ketoacid dehydrogenase, and the glycine cleavage system. Lipoic acid is covalently attached through an amide to the epsilon-amino group of specific lysine residues of these enzymes. Lipoamidase hydrolyzes the