05-2650
Cloralio
SAJ special grade, ≥99.7%
Sinonimo/i:
Tricloroacetaldeide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.7%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
57 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges