Documenti fondamentali
05-0810
Sigma-Aldrich
Calcium L-lactate pentahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
L-Lactic acid calcium salt
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.29
Beilstein:
4923285
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ehsan Rezabeigi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 40, 248-252 (2014-05-27)
More than four decades after the discovery of 45S5 Bioglass® as the first bioactive material, this composition is still one of the most promising materials in the tissue engineering field. Sol-gel-derived bioactive glasses generally possess improved properties over other bioactive