Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 36.20 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-953-3
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Assay:
~90%
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
~90%
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
Application
Calcium L-lactate hydrate has been used as a sole carbon and energy source, to study the sulfate reduction ability of Desulfovibrio desulfuricans under different conditions.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ~90% | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT) | description ≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water |
| assay ~90% | assay ≥85% | assay ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT) | assay ≥95.0% (calc. based on dry substance, KT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?