03-3734
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
About This Item
Prodotti consigliati
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Applicazioni
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3