01-4800
Ammonium molybdate tetrahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Disponibilità
available only in Japan
Densità
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
WGK 1