01-3000
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
SAJ first grade, 99.0-102.0%
Sinonimo/i:
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
99.0-102.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Disponibilità
available only in Japan
pH
3.3 (94.88 g/L)
Punto di fusione
92 °C (lit.)
Densità
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?