01-2790
Aluminum nitrate nonahydrate
JIS special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Aluminium nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Disponibilità
available only in Japan
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
73 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges