01-2740
Aluminum hydroxide
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Solubilità
water: insoluble
Densità
2.42 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K