EHIFIDNTP-RO
Roche
Expand™ High Fidelity PCR System, dNTPack
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
Scegli un formato
CHF 208.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 208.00
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001)
sufficient for ≤200 reactions (04738268001)
sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
Livello qualitativo
Caratteristiche
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
Confezionamento
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U])
pkg of 100 U (04738250001)
pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
PCR: suitable
input
purified DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- PCR
- RT-PCR
Caratteristiche e vantaggi
- Use one enzyme for all applications. Enjoy high yield, fidelity, and flexibility.
- Detect PCR products previously undetectable and avoid false negatives.
- Achieve successful results from small quantities of template DNA.
Confezionamento
Qualità
Definizione di unità
Each dNTPack contains 10mM additive-free sodium salt nucleotides in a ready-to-use mix.
Altre note
Note legali
Solo come componenti del kit
- Expand High Fidelity Enzyme mix
- Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- PCR Nucleotide Mix
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?