Merck
DNSTP-RO
Roche
Set di deossinucleotidi trifosfati
≤1.5% (dNDP, HPLC), ≥=98% (dNTP), ≤0.5% (dNMP, HPLC)
Sinonimo/i:
set di datp, dctp, dgtp, dttp, datp, dctp, dgtp, dttp
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98% (dntp)
Form:
liquid
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Lithium salt
assay
≥98% (dntp)
form
liquid
composition
dNDP, ≤1.5% HPLC , dNMP, ≤0.5% HPLC , dNTP, ≥98%
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
manufacturer/tradename
Roche
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
DNTP-RO0373273800111277057001
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥98% (dntp)
assay
99% (dNTP)
assay
≤1.5% (ddNDP, HPLC), ≥98% (ddNTP, HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
-
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
packaging
pkg of 4 × 100 μL (4 x 1 μmol; 10 mM, each)
packaging
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
General description
Il set di deossinucleotidi trifosfati contiene quattro flaconi separati di dATP, dCTP, dGTP e dTTP. Ogni flacone contiene 100 mM di soluzione trasparente e incolore di sale di litio (pH 7).
Application
  • Determinazione dell′assorbanza: A250/A260, A280/A260, A290/A260
  • Attività della DNasi negativa, conformemente alle attuali procedure di controllo di qualità
  • Idoneità per la PCR
Il set di deossinucleotidi trifosfati con sale di litio può essere utilizzato per PCR, RT-PCR, sequenziamento del DNA/sequenziamento di ciclo, marcatura, trascrizione inversa e per tutti i tipi di reazioni di amplificazione o reazioni di estensione dei primer.
Packaging
1 set con 4 componenti
Preparation Note
Attivatore: Mg2+
Soluzione di lavoro: Se necessario, è possibile diluire le soluzioni con acqua distillata in autoclave.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Il set completo di deossinucleotidi è disponibile anche in versione per PCR. I deossinucleotidi per PCR sono ancora più puri dei sali di litio e garantiscono pertanto eccellenti prestazioni della PCR. I deossinucleotidi per PCR contengono il sale sodico di ogni nucleotide in acqua per PCR.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • dATP, lithium salt 100 mM
  • dCTP, lithium salt 100 mM
  • dGTP, lithium salt 100 mM
  • dTTP, lithium salt 100 mM
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica