Documenti fondamentali
11062590001
Roche
Marcatore di peso molecolare per DNA VI
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Sinonimo/i:
marker DNA
About This Item
Codice UNSPSC:
41105335
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il marcatore di peso molecolare per DNA VI è una miscela di frammenti preparata mediante scissione del DNA pBR328 con endonucleasi di restrizione Bgl I e del DNA pBR328 digerito con Hinf I. Le dimensioni variano da 0,15 a 2,1 kbp.
Il prodotto è disponibile anche come marcatore di peso molecolare per DNA VI marcato con digossigenina.
Specificità
Specificità: Il prodotto ha estremità fosforilate in 5′ (frammenti di restrizione).
Sito di restrizione: Siti di scissione e lunghezze dei frammenti corrispondenti di pBR328:
- Siti di taglio con Bgl I in corrispondenza di: 935, 1169, 2399, 4575, 4809 => creazione di frammenti con le seguenti dimensioni rispettive: 234 bp, 1230 bp, 2176 bp, 234 bp, 1033 bp.
- Siti di taglio con Hinf I in corrispondenza di: 632, 852, 1006, 1304, 1757, 2274, 4040, 4434, 4732, 4886. =>
creazione di frammenti con le seguenti dimensioni rispettive: 220 bp, 154 bp, 298 bp, 453 bp, 517 bp,
1766 bp, 394 bp, 298 bp, 154 bp, 653 bp
Applicazioni
Il marcatore di peso molecolare per DNA VI è usato nei gel di agarosio per determinare le dimensioni del DNA.[1] Semplifica l′accurata determinazione del peso molecolare di frammenti di DNA a doppio filamento generati da:
  • digestione con enzimi di restrizione[2]
  • PCR[3]
  • RT-PCR
Sequenza
Come determinato dall′analisi computerizzata della sequenza pBR328, la miscela contiene 15 frammenti di DNA con le seguenti lunghezze, espresse in paia di basi (1 paio di basi = 660 dalton) con singola occorrenza: 220, 394, 453, 517, 653, 1033, 1230, 1766, 2176 e frammenti 154, 234 e 298 con doppia occorrenza a causa della digestione di pBR328 con Bgl I e Hinf I.
Nota: le lunghezze dei frammenti sono ricavate dall′analisi computerizzata della sequenza del DNA. A seconda della gamma di dimensioni del marcatore, i frammenti più piccoli saranno visibili solo sovraccaricando il gel.
Definizione di unità
50 μg = 1 unità A260
Stato fisico
Soluzione pronta all′uso 250μg/mL, in tampone TE (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8,0).
Nota sulla preparazione
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da 2 a 8 °C
Una volta scongelato conservare a 2-8 °C.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
G Meulemans et al.
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 30(6), 655-660 (2001-12-01)
A polymerase chain reaction combined with restriction enzyme analysis was developed for detection and differentiation of all 12 fowl adenovirus (FAdV) serotypes representing the five fowl adenovirus (A to E) species. For primer design, the published sequences of the hexon
Qualitative PCR?ELISA protocol for the detection and
typing of viral genomes
Monica Musiani
Nature Protocols (2007)
R Ferretti et al.
Applied and environmental microbiology, 67(2), 977-978 (2001-02-07)
A PCR-based method for the detection of Salmonella spp. in food was developed. The method, set up on typical salami from the Italian region of Marche, is sensitive and specific and shows excellent correlation with the conventional method of reference