Vai a
D0672
φX174 DNA Marker Hae III Digest
for DNA electrophoresis
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 139.00
0.1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 548.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 139.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest contains 11 fragments from 72 − 1,353 bp. Five ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Preparation Note
φX174RF-I DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6293D9281D9780
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 1000 uses (1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)