Documenti fondamentali
ZFRE012FC
Milli-Q
Filtro di sfiato da 12 pollici con trappola per CO2
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
(CO2 trap: Soda lime)
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Livello qualitativo
Caratteristiche
Advanced protection against airborne contaminants.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
30 L/min air flow rate
Resistività
≥1 MΩ-cm
Altezza
30.8 cm (12.13 in.)
Diametro
7 cm (2.76 in.)
Prof. alloggiamento
72 mm (2.8 in.)
Lung. alloggiamento
311 mm (12.2 in.)
Lunghezza totale
327 mm (12.9 in.)
Dimensione pori
1 μm filter
Compatibilità
for use with Milli-Q® SDS
for use with Product Milli-Q® tanks
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro di sfiato con trappola per CO2 è progettato per proteggere da possibili contaminanti ambientali l′acqua pura molto sensibile conservata. Questi includono biossido di carbonio, particelle, microrganismi e composti volatili organici che provengono principalmente dall′atmosfera del laboratorio.
Quando il biossido di carbonio si dissolve nell′acqua forma bicarbonato e ioni carbonato. Questa reazione provoca un incremento del contenuto di ioni nell′acqua pura e ne compromette la qualità. Il filtro di sfiato riduce significativamente la penetrazione nel serbatoio della contaminazione ionica e organica dall′atmosfera.
Per risutati ottimali, il filtro di sfiato deve essere sostituito una volta all′anno.
Applicazioni
Da utilizzare con serbatoi di stoccaggio SDS con acqua pura.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il carbone attivo adsorbe i composti organici volatili.
  • Un letto di calce sodata rimuove il biossido di carbonio.
  • Un filtro a membrana trattiene particelle e batteri.
  • Il filtro di sfiato si installa con facilità nel supporto integrato sul lato anteriore del serbatoio SDS.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.