Documenti
PR0GTXLCS1
Milli-Q
Blocco di pretrattamento Progard® XL
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® XL-S-C
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.85
Materiali
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated )
filter (silver-impregnated activated carbon)
polypropylene and polyethylene cartridge
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Parametri
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
Alt. × largh. × prof.
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Raccordi
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard® XL-S-C pretratta l′acqua d'alimentazione, rimuovendo particelle di grandi dimensioni e cloro libero dall′acqua della rete idrica. Così protegge la membrana da osmosi inversa (RO) da incrostazioni minerali, dallo sporcamento dovuto ai composti organici e dall′ossidazione causata dal cloro.
Il blocco di pretrattamento contiene un prefiltro per la rimozione delle particelle, carbone attivo per la rimozione del cloro e un agente anti-incrostazioni per minimizzare il rischio di formazione di depositi. L′opzione Autoclean del blocco include anche una pastiglia di cloro incorporata per la pulizia automatizzata della membrana RO al momento dell'installazione di un nuovo blocco.
Da impiegare coi sistemi di purificazione dell′acqua ad elevata produttività RiOs, Elix®, Milli-Q® HR, HX, CLX e AFS® E.
Applicazioni
I blocchi proteggono le membrane dell′OI e ne mantengono le prestazioni nei sistemi di purificazione dell′acqua.
Caratteristiche e vantaggi
  • Protezione ottimale della membrana da osmosi inversa (RO).
  • Garantisce l′ottimizzazione della durata e delle prestazioni del sistema.
  • La filtrazione di profondità rimuove particelle e colloidi.
  • Il polifosfato protegge dalle incrostazioni.
  • Il filtro di carbone attivo impregnato d′argento riduce il cloro libero e fornisce protezione batteriostatica.
  • Le pastiglie effervescenti EfferSan (già ROProtect CR) assicurano una manutenzione automatizzata della membrana da osmosi inversa (RO).
  • Etichette e-Sure con tecnologia RFID, per una lettura immediata delle informazioni relative al blocco, la loro archiviazione automatica e una piena tracciabilità.
  • Per risultati ottimali, sostituire ogni 6 mesi
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany