Documenti fondamentali
XX1019003
Millipore
Pinza a molla Millipore per filtrazione sotto vuoto
90 mm, Aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
anodized aluminum
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
90 mm
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per apparato di filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Pinza a molla, 90 mm, alluminio
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti quali ricambi delle parti contenute nei kit per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore da 90 mm.