Documenti fondamentali
XX1514702
Millipore
Base a campana con coda Millipore per filtrazione sotto vuoto
47 mm, Glass frit support
Sinonimo/i:
Kit per filtrazione Millipore
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto accessorio in vetro per filtrazione sotto vuoto Millipore
Base e tappo da 47 mm, supporto in vetro silanizzato
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit Millipore MilliSolve e del kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore da 47 mm.
Applicazioni
Supporto in vetro poroso, 47 mm.
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Could you please confirm whether item XX1514702 is autoclavable?
    1 answer
    1. Borosilicate glass can generally be autoclaved, but we have not conducted specific tests on this item. As a result, we do not have any data or information regarding its autoclavability.