Documenti fondamentali
XX1019000
Millipore
Imbuto in vetro Millipore per filtrazione sotto vuoto
1L, 90 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinonimo/i:
Imbuto Millipore, Imbuto per filtrazione sotto vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
90 mm
Capacità pallone
1 L
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Imbuto in vetro borosilicato, 1 L, 90 mm, tenuta in vetro smerigliato
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore da 90 mm.