Documenti fondamentali
XX1004704
Millipore
Glass funnel, 300 mL, borosilcate
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiali
borosilicate glass
Diametro
47 mm
Capacità imbuto
300 mL
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
REMOVE FROM SCOPE
Applicazioni
Accessories for filter holders for sample preparation.