Documenti fondamentali
VPMSKITNB9
Millipore
Micro Kit Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Sinonimo/i:
Viresolve® Pro Shield
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
molded polypropylene component(s)
polyethersulfone membrane
white device (magenta band)
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Viresolve®
Parametri
3.5 bar max. inlet pressure (50 psig)
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
Alt. × Diam.
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.)
Altezza
3.83 cm (1.51 in.)
Diametro
3.07 cm (1.21 in.)
Superficie filtrante
3.1 cm2
Impurezze
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
female Luer inlet fitting
male Luer outlet (Slip)
male Luer outlet fitting
applicazioni
(Process development studies, Viral clearance evaluations)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il Kit Viresolve Pro PD è perfettamente adeguato per condurre studi di valutazione, studi ottimizzazione e studi di scale-up Ogni kit contiene 9 dispositivi Micro prodotti da una stessa combinazione di strati di membrana*, una guida all′uso e un certificato di qualità. Lo sfiato dell′aria evita che all′interno del dispositivo resti intrappolata dell′aria.
* I dispositivi Viresolve Pro Micro sono costruiti con due strati di membrana. Ogni dispositivo Viresolve Pro Micro è confezionato in un imballaggio blister e riporta in etichetta il riferimento al lotto del dispositivo e il numero di lotto/rotolo dello strato di membrana superiore.
Caratteristiche e vantaggi
  • Dispositivi su piccola scala per lo sviluppo di processo e gli studi di ottimizzazione e di convalida.
  • Prefiltri assorbenti a membrana per rimuovere aggregati di proteine e altre sostanze intasanti.
  • Nove unità per kit (stesso lotto di membrane)
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato con materiali che soddisfano i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" come definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
TOC/Conducibilità
Dopo un flussaggio controllato con 50 L/m² d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP<64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64>.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.