Documenti fondamentali
VPMKVALNB9
Millipore
Kit di dispositivi Viresolve® Pro Micro 40
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Sinonimo/i:
Dispositivo Viresolve® Pro
Scegli un formato
9 EACH
CHF 658.00
CHF 658.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
9 EACH
CHF 658.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41110000
CHF 658.00
Check Cart for Availability
Materiali
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
Livello qualitativo
Parametri
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
Superficie filtrante
3.4 cm2
Peso
14.73 gempty
Impurezze
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Il kit Viresolve® Pro Micro 40 è l'ideale per eseguire il dimensionamento dei filtri e le valutazioni della clearance virale. Ogni kit contiene 3 set di 3 dispositivi Micro 40 con tre diverse combinazioni per quanto riguarda gli strati che costituiscono la membrana filtrante* e un certificato di qualità. Ogni dispositivo Viresolve® Pro Micro 40, prima del rilascio del prodotto, viene sottoposto al test del gas binario, che garantisce una qualità ottimale e la costanza delle prestazioni.
*I dispositivi Viresolve® Pro sono costruiti con due strati di membrana. Ogni dispositivo Viresolve® Pro Micro 40 è confezionato in una vaschetta protettiva ed etichettato con il lotto del dispositivo e il numero di lotto/rotolo della membrana che forma lo strato superiore.
Applicazioni
Sviluppo dei processi, studi, clearance virale, valutazioni
Caratteristiche e vantaggi
  • Dispositivi su piccola scala per lo sviluppo dei processi, l'ottimizzazione e gli studi di convalida
  • Prefiltri adsorbenti a membrana per la rimozione di aggregati proteici e altre specie di incrostazioni
  • Nove unità per kit (un lotto di membrana)
Altre note
Questi prodotti sono filtri che non rilasciano fibre, come definito nel 21 CFR 210.3(b).
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.