UFC50VL96
Amicon® Ultra 0.5ml Vials
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
Sinonimo/i:
Amicon® Filtration Vials, Amicon® Vials, Ultra 0.5ml Vials
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
0.5 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13