Documenti
SLAP05010
Millipore
Filtri da siringa Millex®, fibra di vetro
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-AP, Filtri da siringa da 2,0 μm in fibra di vetro, Millex AP50
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
glass fiber membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
bidirectional
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
≥650 L/min air flow rate at 10 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
Volume
4000 mL
Dimensione pori
2.0 μm
input
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
Raccordi
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AP20, microfibre di vetro borosilicato con legante in resina acrilica.
Applicazioni
Prefiltrazione di siero e di terreni di coltura
Note legali
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany