Documenti fondamentali
TX1278
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
Sinonimo/i:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, Trifluoroacetic Acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
4124158
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116004
Numero indice EU:
200-835-2
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Acetonitrile/TFA 0.05% Mobile Phase,
Tensione di vapore
97 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
0.045-0.055 % (v/v) in trifluoroacetic acid
tecniche
HPLC: suitable
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
81.6 °C/1,013 hPa
Punto di fusione
-45.7 °C
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.782 g/mL at 25 °C
Assorbanza UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
Formato
mixture
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
TX1278P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (trifluoroacetic acid)0.045-0.055% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.005AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup