TX1056
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications OmniSolv®
Sinonimo/i:
1,2,4-Trichlorobenzene, high purity solvents
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% Water (H2O)
≤0.27 μeq/g Titrable acid
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
213.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
17 °C
Temp. transizione
flash point 99 °C
Solubilità
0.049 g/L
Densità
1.45 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤308 nm
Assorbanza UV
λ: 308 nm Amax: ≤1.00
λ: 310 nm Amax: ≤0.50
λ: 325 nm Amax: ≤0.10
λ: 375 nm Amax: ≤0.05
λ: 385 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3