OP13
Anti-N-Myc Mouse mAb (NCM II 100)
liquid, clone NCM II 100, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NCM II 100, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYCN(4613)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample, see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
IMR5 cells
Altre note
Ikegaki, N., et al. 1988. Adv. Neuroblastoma Research.2, 133.
LeGouy, E., et al. 1987. In Nuclear Oncogenes, Cold Spring Harbor Laboratory, 144.
Cole, M.D., 1986. Ann. Rev. Gen.20, 361.
Ikegaki, N., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 5929.
Slamon, D.J., et al. 1986. Science232, 768.
Seeger, R.C., et al. 1985. New Engl. J. Med.313, 1111.
Brodeur, G.M., et al. 1984. Science224, 1121.
Michitsch, R.W., et al. 1984. Mol. Cell. Biol.11, 2370.
Kohl, N.E., et al. 1983. Cell35, 603.
Schwab, M., et al. 1983. Nature305, 245.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3