TL-10X10ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Clone
BIRMA-1, monoclonal
Confezionamento
pkg of 10 × 10 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3