EZCURVE01
Dispensatore di membrane EZ-Pak® Curve
Membrane filtration, General microbiological analysis
Sinonimo/i:
EZ-CURVE
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Confezionamento
pkg of (1 unit)
dilution
(Membrane filter dispenser)
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
water monitoring
(Beverages, Water)
Compatibilità
Membrane filtration
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Erogazione di membrane sterili ad alta velocità
- L′erogazione non necessita il contatto con le mani
- Il trasferimento della membrana può essere fatto con una mano sola
I clienti hanno visto anche
Articoli
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenuto correlato
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
L'acqua potabile è essenziale per la produzione di alimenti e bevande. Questo articolo offre una panoramica delle analisi chimiche e microbiologiche usate per valutare la qualità e la sicurezza dell'acqua potabile.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.