TC-1L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
ABO Reagent Diluent
Sinonimo/i:
ABO Reagent Diluent
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
unpurified
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 1 L
Concentrazione
8-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1