Documenti fondamentali
TANKSQ050
Milli-Q
Serbatoio Milli-Q® SQ XL da 50 L
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrizione generale
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il serbatoio Milli-Q® SQ da 50 L è dedicato allo stoccaggio di un massimo di 50 L di acqua pura RO per un uso quotidiano frequente e per l'alimentazione diretta di strumenti di laboratorio, come autoclavi, bagni ad acqua, lavavetrerie.
Il serbatoio è dotato di un erogatore con valvola di dosaggio gravimetrico e di una valvola ad alta portata per l′alimentazione diretta di strumenti di laboratorio.
Questo serbatoio è disponibile quale componente del sistema Milli-Q® SR 240XL, 1 delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea dei sistemi di purificazione Milli-Q® SQ 2Series. Questa gamma offre piena autonomia agli utilizzatori e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del laboratorio.
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
Questo numero di catalogo non comprende il sistema Milli-Q® SR 240XL.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.