Documenti fondamentali
TANKASMUV
Milli-Q
Modulo automatico di sanitizzazione (ASM)
For use with Large Systems, Inhibits the biofilm build-up inside the SDS-200 and 350-liter storage tanks
Sinonimo/i:
Modulo automatico di sanitizzazione (ASM) per sistemi di grandi dimensioni
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
120 V, 60 Hz
Caratteristiche
UV lamp inhibits bacteria growth and biofilm formation on the inner walls of the tank.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Lunghezza
32 cm (12.6 in.)
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs Large
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′accessorio UV per il modulo di sanitizzazione automatica (ASM) è costruito per ridurre al minimo la crescita dei batteri e la formazione di biofilm all′interno del serbatoio di stoccaggio. Il dispositivo ASM viene installato direttamente all′interno del gruppo superiore dei serbatoi di stoccaggio SDS da 200 e da 350 litri.
Il dispositivo ASM viene attivato e controllato direttamente dai sistemi per la purificazione dell′acqua RiOs ed Elix®. Non necessita di collegamento ad una linea elettrica.
Applicazioni
L′unità ASM è compatibile con i sistemi di stoccaggio & distribuzione (SDS) Essential in grado di immagazzinare da 200 a 350 litri di acqua pura.
Caratteristiche e vantaggi
  • Contiene una lampada UV a vapori di mercurio a bassa pressione con emissione a 254 nm, scelta per la sua efficacia battericida.
  • Design compatto, per una facile installazione sulla sommità dei serbatoi di SDS.
  • Intervalli pre-programmabili di 10 min al giorno di irradiazione UV automatica, per un′efficienza ottimale
  • Una spia segnala la necessità di sostituire la lampada UV, facilitando la manutenzione e migliorando le prestazioni.
  • Elimina o riduce significativamente la necessità di una regolare sanitizzazione chimica.
  • Per consentire l′installazione o la sostituzione di una lampada UV, considerare uno spazio libero addizionale di 250 mm (9,8 pollici) sopra l′SDS.
  • Lunghezza del cavo per il collegamento ad un sistema RiOs o ad un sistema Elix®: 5 metri (16,4 piedi).
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: batteri
  • Modalità d′azione: irraggiamento UV
  • Applicazioni: Laboratori biochimici e farmaceutici
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua esposta ad una lampada UV con azione battericida. Consultare il capitolo “Installazione dell′ASM” del “Manuale d′uso del modulo di sanificazione automatico” fornito nella confezione.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
  • Avvertenze per lo smaltimento: smaltire conformemente alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13