Documenti
SYMBFEE01
Millipore
Piedini per pompa Steritest® Symbio
Optional accessory, For use in an isolator
Sinonimo/i:
Piedini per pompa
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Materiali
PVC (feet)
stainless steel (A2, Screws)
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I piedini Steritest® Symbio sono un accessorio opzionale per la pompa Steritest® Symbio LFH
Applicazioni
I piedini Steritest® Symbio vengono utilizzati per facilitare le operazioni di decontaminazione dello spazio di lavoro.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany