Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
material
polyester component(s), polypropylene , silicone component(s)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
9.1 cm (3.6 in.)
L × W × H
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
L
44.5 cm (17.5 in.)
W
10.2 cm (4 in.)
weight
1.32 kg (2.9 lb)
color
blue
shipped in
ambient
General description
•Il sistema di filtrazione Samplicity G2 consente la filtrazione mediante vuoto, direttamente in fiale da HPLC, di un massimo di 8 campioni contemporaneamente.
• Filtrazione per la preparazione dei campioni HPLC senza l′impiego di siringhe. Il campione viene versato in un imbuto adattatore su un filtro standard Millex da 33 mm (filtri Millex per il sistema Samplicity G2) o in un imbuto con filtro integrato (filtro Millex Samplicity)
• Il sistema Samplicity G2 è di più facile utilizzo rispetto alla filtrazione manuale con siringa
Applicazioni:
HPLC; filtrazione di campioni viscosi o ricchi di particolato prima dell'HPLC
Application
Features and Benefits
Packaging
Physical form
Other Notes
Coperchio
Vassoio per fiale
Vassoio per i rifiuti
Tubi
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| weight 1.32 kg (2.9 lb) | weight 1.32 kg (2.9 lb) | weight - | weight - |
| W 10.2 cm (4 in.) | W 10.2 cm (4 in.) | W - | W - |
| manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® | manufacturer/tradename Samplicity® |
| L 44.5 cm (17.5 in.) | L 44.5 cm (17.5 in.) | L - | L - |
| material polyester component(s), silicone component(s), polypropylene | material polyester component(s), polypropylene , silicone component(s) | material silicone tubing | material PTFE membrane, high-density polyethylene |
| color blue | color green | color - | color - |