SYMBFEE02
Steritest® Symbio Pump Feet
23 mm High feet, Optional accessory for use in laminar flow hood
Sinonimo/i:
Pump feet
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVC (Feet)
stainless steel screw(s)
agenzia
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali