ST1507
Anti-AKR1B10 Mouse mAb (1A6)
liquid, clone 1A6, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Aldo-Keto Reductase 1B10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKR1B10(57016)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HepG2 cells, Human Colon tissue, HeLa cells
Altre note
Satow, R., et al. 2010. Clin. Cancer Res.16, 2518.