Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3.0 μm pore size, 83 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n
matrix
MF-Millipore™
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: SSWP
Le miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa hanno reso i filtri a membrana MF-Millipore una delle membrane più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche e vantaggi:
- Filtro versatile per applicazioni di monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibile con pori di diverse dimensioni, di colore bianco o nero, con o senza quadrettatura
- Compatibile con ossido di etilene, irradiazione gamma e metodi di sterilizzazione in autoclave
I filtri MF-Millipore
Caratteristiche e vantaggi:
- Filtro versatile per applicazioni di monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibile con pori di diverse dimensioni, di colore bianco o nero, con o senza quadrettatura
- Compatibile con ossido di etilene, irradiazione gamma e metodi di sterilizzazione in autoclave
Application
- CQ di serbatoi di ritenzione di liquidi
- Monitoraggio di liquidi
- Raccolta di particelle
- Analisi di particelle
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana filtrante MF-Millipore™ da 3 µm
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?