Documenti fondamentali
SQPAKT0CM1
Milli-Q
Cartuccia SQPAK TOC Quanta
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water with TOC ≤ 5 ppb. Use with the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
La cartuccia SQPAK TOC Quanta produce acqua ultrapura (Tipo 1) con resistività di 18,2 MΩ·cm e livelli di TOC ≤ 5 ppb.
La cartuccia contiene la resina a scambio ionico IQnano in grado di ridurre a livello di tracce la concentrazione ionica e un carbone attivo sintetico di alta qualità che rimuove anche le tracce dei contaminanti organici.
Da usare con il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura della gamma Milli-Q® SQ 2Series, inclusi i sistemi Milli-Q® SQ 200/200P e SQ 240C/240CV.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock consente di sostituire la cartuccia senza difficoltà
  • La necessità di sostituire la cartuccia è indicata da un pittogramma luminoso arancione lampeggiante sul sistema
  • L'etichetta “Ultrafilter” e il colore azzurro della cartuccia SQPAK Quanta sono ripetuti sull'interfaccia dell′unità produttiva a indicarne lo scopo e come guida di riferimento durante la sostituzione.  
Note legali
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.