Documenti fondamentali
SQPAKGARM1
Milli-Q
Blocco SQPAK Gard
greener alternative
Removes free chlorine, colloids, particulates from tap water feeding Milli-Q® SP 240 prefilter module
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il blocco di pretrattamento SQPAK Gard protegge la membrana da osmosi inversa dell′unità di produzione dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series rimuovendo efficacemente dall′acqua potabile contaminanti quali cloro libero, colloidi e particelle.
Le tecnologie di purificazione includono carbone attivo per rimuovere il cloro libero e un filtro di profondità per le particelle e i colloidi.
Da usare con il modulo di prefiltrazione Milli-Q® SP 240 Prefilter per proteggere la membrana RO dei sistemi Milli-Q® SR 240/240L/240XL e SQ 240C/240CV.
Caratteristiche e vantaggi
  • Migliora le prestazioni dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series e ne prolunga la durata 
  • La necessità di sostituire la cartuccia è indicata da un pittogramma luminoso arancione lampeggiante sul sistema
  • Il meccanismo di bloccaggio a rotazione consente di sostituire la cartuccia senza difficoltà
  • L'etichetta "Prefilter” e il colore viola sono ripetuti sull'interfaccia del modulo di prefiltrazione Milli-Q® SP 240 a indicarne lo scopo e come guida di riferimento durante la sostituzione. 
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.