Documenti fondamentali
SQPAKPR0M1
Milli-Q
Cartuccia SQPAK RO
greener alternative
Removes organics, ions, particulates up to 99% from tap water feeding Milli-Q® SQ 2Series RO production stations
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
La cartuccia SQPAK RO produce fino a 42 L/h di acqua pura osmotizzata (RO).
La membrana da RO di questa cartuccia rimuove efficientemente fino al 99% dei contaminanti dell′acqua, come batteri, ioni, particelle e sostanze organiche.
Da usare esclusivamente con l′unità per la produzione d′acqua pura RO dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series, incluse le configurazioni Milli-Q® SR 240/240L/240XL e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Caratteristiche e vantaggi
  • Rimuove efficientemente fino al 99% dei contaminanti dell′acqua di alimentazione, come batteri, ioni, particelle e sostanze organiche
  • Il meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock consente di sostituire la cartuccia senza difficoltà
  • La necessità di sostituire la cartuccia è indicata da un pittogramma luminoso arancione lampeggiante sul sistema
  • L'etichetta “Pure” e il colore verde della cartuccia SQPAK RO sono ripetuti sull'interfaccia dell′unità produttiva a indicarne lo scopo e come guida di riferimento durante la sostituzione.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.