SLFG55010
Filtri di sfiato Millex™, PTFE, idrofobi
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE, Filtro di sfiato Millex-FG, filtro per linea a vuoto
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2 (3 in2)
inlet to outlet H
65 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
1/8 in. male NPT outlet connection
1/8 in. male NPT outlet fitting
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Sterilizzazione dei gas
- Protezione delle linee del vuoto
- Ventilazione dei contenitori sterili
- Sterilizzazione e chiarificazione di soluzioni organiche
Caratteristiche e vantaggi
- Filtri Millex™ da 50 mm ideali per la per la protezione delle linee del vuoto
- Tutte le unità Millex™ in PTFE idrofobo consentono il flussoin entrambe le direzioni