Vai a
SLGN033
Filtri da siringa Millex in nylon
pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-GN, Filtri da siringa, 0,2 μm, nylon
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 344.00
250 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 988.00
1000 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’220.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.2 μm
Diam.:
33 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
Nylon membrane, polypropylene housing
CHF 344.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
Nylon membrane, polypropylene housing
agency
suitable for DIN 23702-1, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 537.1
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge), hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
UHPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
purple
pore size
0.2 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
General description
Non-sterile Millex-GN Syringe Filters with 0.20 µm Nylon Membrane
Millex-GN filters are specifically designed for the efficient filtration of aqueous and organic solvents. Featuring an 0.20 µm nylon membrane, these Millex-GN filters are HPLC-certified for low levels of UV-absorbing extractables.
Application
  • Sample filtration prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and mass spec
  • Solvent filtration
  • Clarification of aqueous and organic solutions
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SLGNX13SLHN033SLGNX13TL
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.