Documenti fondamentali
SJHVM4710
Millipore
Filtri Millicup-HV, 0,45 µm, PVDF, non sterili
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PVDF Durapore membrane.
Sinonimo/i:
Millicup in PVDF, Millicup-HV da 0,45 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVDF membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millicup
Parametri
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
8.4 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
11.5 cm2
Capacità imbuto
300 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Millicup
Caratteristiche & Benefici
• Permettono di risparmiare tempo: non richiedono alcuna preparazione né pulizia
• Disponibili con membrane a basso adsorbimento proteico Durapore in PVDF, membrane idrofobe Fluoropore in PTFE e membrane idrofile LCR in PTFE
• Design estremamente semplice e funzionamento sicuro
Applicazioni:
preparazione di fasi mobili, filtrazione di tamponi.
Applicazioni
Cura diretta del paziente: no
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Stato fisico
Codice colore: neutro
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany